Peroxodisíran amonný 99+% for molecular biology DNase-, RNase-, protease-free
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
327081000
327085000
ACRO327081000EA
1430
CZK
ACRO327081000
ACRO327085000
Peroxodisíran amonný 99+% for molecular biology DNase-, RNase-, protease-free
Peroxodisíran amonný
Vzorec:
(NH₄)₂S₂O₈ Hustota: 1,98 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003390 CAS číslo: 7727-54-0 EINECS: 231-786-5 UN: 1444 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,00545 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Titration Iodometric | ≥99 % |
Acidity | ≤0.2 % (H2SO4) |
Dnase,Rnase,Protease activity | none detected |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤50 ppm |