Tisk…
Peroxodisíran amonný 98%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
201530010 201530050 201531000
ACRO201530010EA 2460 CZK
ACRO201530010 ACRO201530050 ACRO201531000
Peroxodisíran amonný 98%, extra pure
Peroxodisíran amonný
Vzorec: (NH₄)₂S₂O₈
Bod tání: 120 °C
Hustota: 1.98 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003390
CAS číslo: 7727-54-0
EINECS: 231-786-5
UN: 1444
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Titration with KMnO4 ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm