thiosíran diamonný 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
A10190.0E
A10190.22
A10190.36
A10190.0EEA
3710
CZK
A10190.0E
A10190.22
A10190.36
thiosíran diamonný 96%
thiosíran diamonný
Purity: 98+%
CAS No.: 7783-18-8
Molecular Formula: (NH4)2S2O3
Formula Weight: 148.20
pH: 6.0-6.5
Melting Point: ca 180° dec.
MDL No.: MFCD00015965
Vzorec:
H₈N₂O₃S₂ Hustota: 1,64 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00015965 CAS číslo: 7783-18-8 EINECS: 231-982-0 Merck Index: 14,562 |