Tisk…
Dihydrogenfosforečnan amonný ≥98% ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms: Ammonium phosphate, monobasic, Ammonium Phosphate Monobasic, Ammonium dihydrogenphosphate
216003-2.5KG 216003-500G
216003-2.5KGEA 13330 CZK
216003-2.5KG 216003-500G
Dihydrogenfosforečnan amonný ≥98% ACS, Fluka™
Dihydrogenfosforečnan amonný
Vzorec: NH₄H₂PO₄
MW: 115.03
Bod varu: 197 °C (rozkl.)
Bod tání: 190 °C
Hustota: 1.803 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003396
CAS číslo: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 13,00547
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identity (IR) complying
Assay Min. 98.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 25 °C) 3.8 - 4.4
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 5 ppm
Nitrate (NO₃) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %