Tisk…
Dihydrogenfosforečnan amonný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
204005-100G 204005-25G 204005-500G
SIAL204005-100GEA 6520 CZK
SIAL204005-100G SIAL204005-25G SIAL204005-500G
Dihydrogenfosforečnan amonný, Sigma-Aldrich®
Dihydrogenfosforečnan amonný
Vzorec: NH₄H₂PO₄
Bod tání: 190 °C
Hustota: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003396
CAS číslo: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 13,00547