Tisk…
Dihydrogenfosforečnan amonný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
09709-1KG 09709-250G 09709-50G
SIAL09709-1KGEA 9090 CZK
SIAL09709-1KG SIAL09709-250G SIAL09709-50G
Dihydrogenfosforečnan amonný, Sigma-Aldrich®
Dihydrogenfosforečnan amonný
Vzorec: NH₄H₂PO₄
Bod tání: 190 °C
Hustota: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003396
CAS číslo: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 13,00547