Dihydrogenfosforečnan amonný ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
21305.290EA
2290
CZK
21305.290
21305.260
Dihydrogenfosforečnan amonný ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dihydrogenfosforečnan amonný
Vzorec:
NH₄H₂PO₄ Bod tání: 190 °C Hustota: 1,8 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003396 CAS číslo: 7722-76-1 EINECS: 231-764-5 REACH: 01-2119488166-29 Merck Index: 13,00547 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 99.0 % |
pH (2,3 %) | About 4.2 |
pH (25°C; 5 %) | 3.8 - 4.4 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Insolubility in water | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 10 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
K (Potassium) | Max. 50 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 5 ppm |
Na (Sodium) | Max. 50 ppm |
Conforms to ACS | Passes test |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |