Tisk…
Dihydrogenfosforečnan amonný, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Ammonium phosphate, monobasic, Ammonium Phosphate Monobasic, Ammonium dihydrogenphosphate
MQ300
1.01126.0500 1.01126.5000
1.01126.0500EA 1790 CZK
1.01126.0500 1.01126.5000
Dihydrogenfosforečnan amonný, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Dihydrogenfosforečnan amonný
Vzorec: NH₄H₂PO₄
MW: 115.03
Bod tání: 190
Hustota: 1.8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003396
CAS číslo: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 13,00547
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 368 g/l (20 °C)
Melting Point 190 °C
Molar Mass 115.02 g/mol
Bulk Density 800 - 1100 kg/m3
Vapor Pressure 0.066 hPa (125 °C)
Density 1.80 g/cm3 (20 °C)
pH 3.8 - 4.4 (50 g/l, H2O, 20 °C)