Dihydrogenfosforečnan amonný ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
10633.14
10633.22
10633.14EA
4090
CZK
10633.14
10633.22
Dihydrogenfosforečnan amonný ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Dihydrogenfosforečnan amonný
Purity: 99.995%
CAS No.: 7722-76-1
Molecular Formula: H6NO4P
Formula Weight: 115.03
Physical Form: Crystalline
Density: 1.803
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 190°
Merck Reference: 14,543
MDL No.: MFCD00003396
Vzorec:
NH₄H₂PO₄ Bod tání: 190 °C Hustota: 1,803 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003396 CAS číslo: 7722-76-1 EINECS: 231-764-5 Merck Index: 14,543 |