Dihydrogenfosforečnan amonný 99+% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
201830010
201832500
201830025
201830100
ACRO201830010EA
2880
CZK
ACRO201830010
ACRO201832500
ACRO201830025
ACRO201830100
Dihydrogenfosforečnan amonný 99+% p.a.
Dihydrogenfosforečnan amonný
Vzorec:
NH₄H₂PO₄ Bod tání: 190 °C Hustota: 1,8 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003396 CAS číslo: 7722-76-1 EINECS: 231-764-5 Merck Index: 13,00547 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline solid |
pH | 4 to 4.5 (5 % at 20°C) |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Nitrate (NO3) | ≤10 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Arsenic (As) | ≤0.5 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Potassium (K) | ≤50 ppm |
Sodium (Na) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |