Tisk…
Dihydrogenfosforečnan amonný 99.9% Trace metals basis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ammonium phosphate, monobasic, Ammonium Phosphate Monobasic, Ammonium dihydrogenphosphate
193701000 193705000 193700025
ACRO193701000EA 1270 CZK
ACRO193701000 ACRO193705000 ACRO193700025
Dihydrogenfosforečnan amonný 99.9% Trace metals basis
Dihydrogenfosforečnan amonný
Vzorec: NH₄H₂PO₄
MW: 115.03
Bod tání: 190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003396
CAS číslo: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5
Merck Index: 13,00547
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %