Hydrogenfosforečnan diamonný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
379980-100G
379980-25G
SIAL379980-100GEA
12400
CZK
SIAL379980-100G
SIAL379980-25G
Hydrogenfosforečnan diamonný, Sigma-Aldrich®
Hydrogenfosforečnan diamonný
Vzorec:
(NH₄)₂HPO₄ Bod tání: 185 °C Hustota: 1,619 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010891 CAS číslo: 7783-28-0 EINECS: 231-987-8 REACH: 01-2119490974-22 Merck Index: 13,00546 |