Tisk…
Hydrogenfosforečnan diamonný ≥98.0% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
11597.30 11597.A1
11597.30EA 1310 CZK
11597.30 11597.A1
Hydrogenfosforečnan diamonný ≥98.0% ACS
Hydrogenfosforečnan diamonný
Purity: 98.0% min CAS No.: 7783-28-0 Molecular Formula: (NH4)2HPO4 Formula Weight: 132.06 Physical Form: Crystalline Density: 1.619 Appearance: White Melting Point: 155° dec. Merck Reference: 14,542 MDL No.: MFCD00010891
Vzorec: (NH₄)₂HPO₄
Hustota: 1,619
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010891
CAS číslo: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
REACH: 01-2119490974-22
Merck Index: 14,542