Tisk…
Hydrogenfosforečnan diamonný 99+% p.a.
Dodavatel: Thermo Scientific
201825000 201822500 201820025
ACRO201825000EA 2280 CZK
ACRO201825000 ACRO201822500 ACRO201820025
Hydrogenfosforečnan diamonný 99+% p.a.
di-Ammonium hydrogen orthophosphate
Vzorec: (NH₄)₂HPO₄
Bod tání: 155 °C
Hustota: 1,619 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010891
CAS číslo: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
REACH: 01-2119490974-22
Merck Index: 13,00546
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Adhering crystals
pH 7.9 to 8.3 (5 % at 20°C)
Titration with HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrate (NO3) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm