Tisk…
Dusičnan amonný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
A7455-2.5KG A7455-500G
SIALA7455-2.5KGEA 7810 CZK
SIALA7455-2.5KG SIALA7455-500G
Dusičnan amonný, Sigma-Aldrich®
Dusičnan amonný
Vzorec: NH₄NO₃
Bod varu: 230 °C (1013 hPa)
Bod tání: 169 °C
Hustota: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011425
CAS číslo: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN: 1942
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00538