Tisk…
Dusičnan amonný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
MQ200
A3795-2.5KG A3795-500G
SIALA3795-2.5KGEA 15910 CZK
SIALA3795-2.5KG SIALA3795-500G
Dusičnan amonný, Sigma-Aldrich®
Dusičnan amonný
Vzorec: NH₄NO₃
MW: 80.04
Bod varu: 230
Bod tání: 169
Hustota: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011425
CAS číslo: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN: 1942
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00538