Tisk…
Jodid amonný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
203467-10G 203467-50G
SIAL203467-10GEA 9260 CZK
SIAL203467-10G SIAL203467-50G
Jodid amonný, Sigma-Aldrich®
Jodid amonný
Vzorec: NH₄I
Bod tání: 551 °C
Hustota: 2,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011424
CAS číslo: 12027-06-4
EINECS: 234-717-7
Merck Index: 13,00531