Tisk…
Jodid amonný ≥99%, Puriss., Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
03101-1KG 03101-6X1KG
03101-1KGEA 13870 CZK
03101-1KG 03101-6X1KG
Jodid amonný ≥99%, Puriss., Fluka™
Jodid amonný
Vzorec: NH₄I
Bod tání: 551 °C
Hustota: 2,510 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011424
CAS číslo: 12027-06-4
EINECS: 234-717-7
Merck Index: 13,00531
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99.0 %
Loss on drying (105°C) Max. 1 %
Residue on ignition (as sulfate) Max. 0.1 %
pH (5 %, 20°C) 4.5 - 6.5
Arsenic (As) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride and bromide (as Cl) Max. 0.02 %
Iodate (IO₃) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %
Thiosulfate (S₂O₃) Max. 0.01 %