Jodid amonný ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12498.0E
A12498.22
A12498.36
A12498.0EEA
33630
CZK
A12498.0E
A12498.22
A12498.36
Jodid amonný ≥98%
Jodid amonný
Purity: 98+%
CAS No.: 12027-06-4
Molecular Formula: NH4I
Formula Weight: 144.94
Refractive Index: 1.7031
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,529
MDL No.: MFCD00011424
Vzorec:
NH₄I Bod tání: 551 °C (subl.) Hustota: 2,514 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011424 CAS číslo: 12027-06-4 EINECS: 234-717-7 Merck Index: 14,529 |