Tisk…
Jodid amonný 99+% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
206461000 206465000 206460025
ACRO206461000EA 2570 CZK
ACRO206461000 ACRO206465000 ACRO206460025
Jodid amonný 99+% p.a.
Jodid amonný
Vzorec: NH₄I
Bod tání: 551 °C (subl.)
Hustota: 2,51 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011424
CAS číslo: 12027-06-4
EINECS: 234-717-7
Merck Index: 13,00531
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder (May turn yellow on storage)
Titration Argentometric 99.0 to 101.0 %
Ash ≤0.05 %
pH 4.5 to 6.5 (5 % at 20°C)
Chloride and Bromide ≤0.05 % (as Cl)
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Barium (Ba) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm