Tisk…
Fluorid amonný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Fluoroammonium
MQ200
338869-100G 338869-25G
SIAL338869-100GEA 17920 CZK
SIAL338869-100G SIAL338869-25G
Fluorid amonný, Sigma-Aldrich®
Fluorid amonný
Vzorec: NH₄F
MW: 37.04
Bod tání: 160
Hustota: 1.0088…1.0096 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011423
CAS číslo: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
UN: 2505
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00524