Tisk…
Fluorid amonný 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A16279.22 A16279.36
A16279.22EA 869 CZK
A16279.22 A16279.36
Fluorid amonný 96%
Fluorid amonný
Purity: 96% CAS No.: 12125-01-8 Molecular Formula: FH4N Formula Weight: 37.04 Odour: Odourless Merck Reference: 14,522 MDL No.: MFCD00011423
Vzorec: NH₄F
Bod tání: 160 °C
Hustota: 1,01
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011423
CAS číslo: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
UN: 2505
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,522