Tisk…
Fluorid amonný 98+% ACS
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
423290050 423295000 423290025
ACRO423290050EA 765 CZK
ACRO423290050 ACRO423295000 ACRO423290025
Fluorid amonný 98+% ACS
Fluorid amonný
Vzorec: NH₄F
Bod tání: 160 °C
Hustota: 1,0088 to 1.0096 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011423
CAS číslo: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
UN: 2505
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00524
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Residue after ignition ≤0.01 %
Titration excess NaOH ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %