Tisk…
Fluorid amonný 98+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Fluoroammonium
201841000 201845000 201840025
ACRO201841000EA 1130 CZK
ACRO201841000 ACRO201845000 ACRO201840025
Fluorid amonný 98+%, extra pure
Fluorid amonný
Vzorec: NH₄F
Bod tání: 160 °C
Hustota: 1,0088 to 1.0096 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011423
CAS číslo: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
UN: 2505
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00524
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Adhering crystalline powder
Residue after ignition ≤0.01 % (SO4)
Titration excess NaOH ≥98.0 %
Hexafluorosilicate (SiF6) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
(NH4)HF2 ≤1 %