Tisk…
Dvojchroman amonný 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
208815000 208811000 208810025
ACRO208815000EA 2270 CZK
ACRO208815000 ACRO208811000 ACRO208810025
Dvojchroman amonný 99%
Dvojchroman amonný
Vzorec: (NH₄)₂Cr₂O₇
Hustota: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010879
CAS číslo: 7789-09-5
EINECS: 232-143-1
UN: 1439
ADR: 5.1,II
REACH: 01-2119661563-36-0000
Merck Index: 13,00516
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange Adhering crystals
Titration Iodometric ≥98.5 %
Loss on drying ≤3 % (105°C, 4 h)
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm