Tisk…
Hydrogenuhličitan amonný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
09830-1KG 09830-500G
SIAL09830-1KGEA 4320 CZK
SIAL09830-1KG SIAL09830-500G
Hydrogenuhličitan amonný, Sigma-Aldrich®
Ammonium hydrogen carbonate
Vzorec: NH₄HCO₃
MW: 79,06 g/mol
Bod tání: 35 °C
Hustota: 1,57 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00012138
CAS číslo: 1066-33-7
EINECS: 213-911-5
Merck Index: 13,00497