Hydrogenuhličitan amonný ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A18566.0E
A18566.36
A18566.0EEA
2130
CZK
A18566.0E
A18566.36
Hydrogenuhličitan amonný ≥98%
Hydrogenuhličitan amonný
Purity: 98%
CAS No.: 1066-33-7
Molecular Formula: (NH4)HCO3
Formula Weight: 79.06
Odour: Like ammonia
Melting Point: ca 60° dec.
Beilstein Reference: 4329606
Merck Reference: 14,497
MDL No.: MFCD00012138
Vzorec:
NH₄HCO₃ Hustota: 1.586 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012138 CAS číslo: 1066-33-7 EINECS: 213-911-5 Merck Index: 14,497 |