Tisk…
Hydrogenuhličitan amonný 98%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
370930250 370930010 370930050
ACRO370930250EA 989 CZK
ACRO370930250 ACRO370930010 ACRO370930050
Hydrogenuhličitan amonný 98%, pure
Hydrogenuhličitan amonný
Vzorec: NH₄HCO₃
Hustota: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012138
CAS číslo: 1066-33-7
EINECS: 213-911-5
Merck Index: 13,00497
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %
Anticaking agent ≤0.55 % (MgCO3)