Uhličitan amonný (∼30% NH₃ )
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A13955.0B
A13955.0I
A13955.0BEA
1240
CZK
A13955.0B
A13955.0I
Uhličitan amonný (∼30% NH₃ )
Uhličitan amonný
CAS No.: 506-87-6
Molecular Formula: CH8N2O3
Formula Weight: 96.09
Odour: Ammonia-like
Melting Point: 60° subl.
Beilstein Reference: 3627235
Merck Reference: 14,508
MDL No.: MFCD00010890
Vzorec:
(NH₄)₂CO₃ Bod tání: 60 °C (subl.) Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010890 CAS číslo: 506-87-6 EINECS: 208-058-0 Merck Index: 14,508 |