Tisk…
Uhličitan amonný ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
12980.09 12980.18 12980.30
12980.09EA 1020 CZK
12980.09 12980.18 12980.30
Uhličitan amonný ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Uhličitan amonný
Purity: 99.999% CAS No.: 506-87-6 Molecular Formula: CH8N2O3 Formula Weight: 96.09 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Ammonia-like Melting Point: 60° subl. Beilstein Reference: 3627235 Merck Reference: 14,508 MDL No.: MFCD00010890
Vzorec: (NH₄)₂CO₃
Bod tání: 60 °C (subl.)
Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010890
CAS číslo: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Merck Index: 14,508