Tisk…
Uhličitan amonný, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
390290010 390290025
ACRO390290010EA 1600 CZK
ACRO390290010 ACRO390290025
Uhličitan amonný, extra pure
Uhličitan amonný
Vzorec: (NH₄)₂CO₃
Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010890
CAS číslo: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Merck Index: 13,00508
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or crystals and/or chunks
Non-volatile matter ≤100 ppm
Titration with HCl ≥30.5 % (NH3)
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤30 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm