Tisk…
Uhličitan amonný p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
196650010 196655000 196651000 196650025
ACRO196650010EA 3030 CZK
ACRO196650010 ACRO196655000 ACRO196651000 ACRO196650025
Uhličitan amonný p.a.
Uhličitan amonný
Vzorec: (NH₄)₂CO₃
Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010890
CAS číslo: 506-87-6
EINECS: 208-058-0
Merck Index: 13,00508
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or crystals and/or chunks
Non-volatile matter ≤0.01 %
Titration with HCl ≥30.0 % (NH3)
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm