Tisk…
Chlorid amonný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Ammonium muriate, Salmiac
M-Clarity™ quality level = MQ200
09718-1KG 09718-250G
SIAL09718-1KGEA 6370 CZK
SIAL09718-1KG SIAL09718-250G
Chlorid amonný, Sigma-Aldrich®
Chlorid amonný
Vzorec: NH₄Cl
Bod tání: 335 °C
Hustota: 1,5256 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011420
CAS číslo: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM