Chlorid amonný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Varování
|
21235.297EA
1180
CZK
21235.297
21235.366
21235.468
Chlorid amonný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Ammonium chloride
Vzorec:
NH₄Cl Bod tání: 335 °C Hustota: 1,5256 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011420 CAS číslo: 12125-02-9 EINECS: 235-186-4 REACH: 01-2119487950-27 Merck Index: 13,00510 |
Výsledky specifikačního testu
Obsah | Min. 99 % |
Těžké kovy (jako Pb) | Max. 10 ppm |
Zbytek po vyžíhání (SO4) | Max. 0.9 % |
SO4 (sírany) | Max. 100 ppm |
Fe (železo) | Max. 10 ppm |