Tisk…
Chlorid amonný 99,5 ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ammonium muriate, Salmiac
40193.A1 40193.A7
40193.A1EA 2320 CZK
40193.A1 40193.A7
Chlorid amonný 99,5 ACS
Chlorid amonný
Purity: 99.5% min CAS No.: 12125-02-9 Molecular Formula: NH4Cl Formula Weight: 53.49 Physical Form: Crystalline Density: ≈1.53 Refractive Index: 1.642 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 340° subl. Merck Reference: 14,509 MDL No.: MFCD00011420
Vzorec: NH₄Cl
MW: 53.49
Bod tání: 340 °C (subl.)
Hustota: 1.53 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011420
CAS číslo: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 14,509
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM