Tisk…
Chlorid amonný 99+%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ammonium muriate, Salmiac
123340010 123340250 123340050 123340251
ACRO123340010EA 1870 CZK
ACRO123340010 ACRO123340250 ACRO123340050 ACRO123340251
Chlorid amonný 99+%, pure
Chlorid amonný
Vzorec: NH₄Cl
Bod tání: 340 °C (subl.)
Hustota: 1,5256 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011420
CAS číslo: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Merck Index: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥99.0 %
Water ≤0.1 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.3 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.02 %