Tisk…
Bromid amonný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
380008-25G 380008-5G
SIAL380008-25GEA 6040 CZK
SIAL380008-25G SIAL380008-5G
Bromid amonný, Sigma-Aldrich®
Bromid amonný
Vzorec: H₄BrN
MW: 97.94
Bod tání: 542
Hustota: 2.42 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011419
CAS číslo: 12124-97-9
EINECS: 235-183-8
Merck Index: 13,00505