Bromid amonný ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A16258.0C
A16258.0E
A16258.36
A16258.0CEA
27520
CZK
A16258.0C
A16258.0E
A16258.36
Bromid amonný ≥99%
Bromid amonný
Purity: 99%
CAS No.: 12124-97-9
Molecular Formula: NH4Br
Formula Weight: 97.97
Melting Point: 452° subl.
Merck Reference: 14,505
MDL No.: MFCD00011419
Vzorec:
H₄BrN MW: 97.94 Bod tání: 452 °C (subl.) Hustota: 2.429 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011419 CAS číslo: 12124-97-9 EINECS: 235-183-8 Merck Index: 13,00505 |