Bromid amonný ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
12981.06
12981.14
12981.22
12981.06EA
1350
CZK
12981.06
12981.14
12981.22
Bromid amonný ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Bromid amonný
Purity: 99.999%
CAS No.: 12124-97-9
Molecular Formula: NH4Br
Formula Weight: 97.97
Physical Form: Crystalline
Density: 2.429
Appearance: White
Melting Point: 452° subl.
Merck Reference: 14,505
MDL No.: MFCD00011419
Vzorec:
H₄BrN Bod tání: 452 °C (subl.) Hustota: 2,429 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011419 CAS číslo: 12124-97-9 EINECS: 235-183-8 Merck Index: 14,505 |