Ammonium tetrafluoroborate 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate ammonium borofluoride ammonium fluoroborate [qr] ammonium tetrafluoroborate
310961000
310965000
310960025
ACRO310961000EA
817
CZK
ACRO310961000
ACRO310965000
ACRO310960025
Ammonium tetrafluoroborate 99%, pure
Ammonium tetrafluoroborate
Vzorec:
H₄BF₄N Bod tání: 230 °C (subl.) Hustota: 1,87 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06245785 CAS číslo: 13826-83-0 EINECS: 237-531-4 UN: 3260 ADR: 8,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |