Tisk…
Tetraphenylphosphonium chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
204030100 204030500
ACRO204030100EA 2300 CZK
ACRO204030100 ACRO204030500
Tetraphenylphosphonium chloride 98%
Tetraphenylphosphonium chloride
Vzorec: C₂₄H₂₀ClP
Bod tání: 275…280 °C
MDL Number: MFCD00011916
CAS číslo: 2001-45-8
EINECS: 217-890-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 275 to 280 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %