Tisk…
Tetraphenylphosphonium bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
218782-100G 218782-25G
SIAL218782-100GEA 7740 CZK
SIAL218782-100G SIAL218782-25G
Tetraphenylphosphonium bromide, Sigma-Aldrich®
Tetraphenylphosphonium bromide
Vzorec: C₂₄H₂₀BrP
Bod tání: 299…300 °C
MDL Number: MFCD00011915
CAS číslo: 2751-90-8
EINECS: 220-393-4