Tisk…
Tetraphenylphosphonium bromide 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
204020050 204020250 204021000
ACRO204020050EA 890 CZK
ACRO204020050 ACRO204020250 ACRO204021000
Tetraphenylphosphonium bromide 99%
Tetraphenylphosphonium bromide
Vzorec: C₂₄H₂₀BrP
MW: 419.3
Bod tání: 295…299 °C
Bod vzplanutí: 260 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011915
CAS číslo: 2751-90-8
EINECS: 220-393-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 296 to 300 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %