Tisk…
Trifenylfosfin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
T84409-100G T84409-500G T84409-1G T84409-1KG T84409-25G
SIALT84409-100GEA 1710 CZK
SIALT84409-100G SIALT84409-500G SIALT84409-1G SIALT84409-1KG SIALT84409-25G
Trifenylfosfin, Sigma-Aldrich®
Trifenylfosfin
Vzorec: C₁₈H₁₅P
MW: 262.29
Bod varu: 377
Bod tání: 79
Hustota: 1.194 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 180
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003043
CAS číslo: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Merck Index: 12,09873