Tisk…
Trifenylfosfin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
93092-250G 93092-1KG
SIAL93092-250GEA 2250 CZK
SIAL93092-250G SIAL93092-1KG
Trifenylfosfin, Sigma-Aldrich®
Trifenylfosfin
Vzorec: C₁₈H₁₅P
Bod varu: 377 °C (1013 hPa)
Bod tání: 79 °C
Hustota: 1,194 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003043
CAS číslo: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Merck Index: 12,09873