Trifenylfosfin 99%, powder
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L02502.18
L02502.30
L02502.0B
AB172490.1000
AB172490.0250
L02502.18EA
848
CZK
L02502.18
L02502.30
L02502.0B
ABCRAB172490.1000
ABCRAB172490.0250
Trifenylfosfin 99%, powder
Trifenylfosfin
Purity: 99%
CAS No.: 603-35-0
Molecular Formula: (C6H5)3P
Formula Weight: 262.29
Flash Point: 181°(358°F)
Odour: Mild
Boiling Point: 360°
Beilstein Reference: 610776
Merck Reference: 14,9743
MDL No.: MFCD00003043
Vzorec:
C₁₈H₁₅P Bod varu: 360 °C Bod tání: 79…81 °C Hustota: 1,200 Bod vzplanutí: 181 °C (358 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003043 CAS číslo: 603-35-0 EINECS: 210-036-0 Merck Index: 14,9743 |