Tisk…
Trifenylfosfin ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
14112.14 14112.22 14112.36
14112.14EA 968 CZK
14112.14 14112.22 14112.36
Trifenylfosfin ≥99%
Trifenylfosfin
Purity: 99+% CAS No.: 603-35-0 Molecular Formula: (C6H5)3P Formula Weight: 262.29 Flash Point: 181°(358°F) Physical Form: Flake Density: 1.200 Appearance: White to pale cream Odour: Mild Melting Point: 79-81° Boiling Point: 360° Beilstein Reference: 610776 Merck Reference: 14,9743 MDL No.: MFCD00003043
Vzorec: C₁₈H₁₅P
MW: 262.29
Bod varu: 360 °C
Bod tání: 79…81 °C
Hustota: 1.200
Bod vzplanutí: 181 °C (358 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003043
CAS číslo: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Merck Index: 12,09873