Tisk…
Trifenylfosfin 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
140420010 140420250 140422500 140420050
ACRO140420010EA 6840 CZK
ACRO140420010 ACRO140420250 ACRO140422500 ACRO140420050
Trifenylfosfin 99%
Trifenylfosfin
Vzorec: C₁₈H₁₅P
MW: 262.29
Bod varu: 377 °C (760 mmHg)
Bod tání: 78.5…81.5 °C
Bod vzplanutí: 181 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003043
CAS číslo: 603-35-0
EINECS: 210-036-0
Merck Index: 12,09873
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78.5 to 81.5 °C
GC ≥97.5 %