Tisk…
Triphenylantimony, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
T81809-100G T81809-25G
SIALT81809-100GEA 3050 CZK
SIALT81809-100G SIALT81809-25G
Triphenylantimony, Sigma-Aldrich®
Triphenylantimony
Vzorec: C₁₈H₁₅Sb
Bod varu: 377 °C (1013 hPa)
Bod tání: 52…54 °C
Hustota: 1,5 g/cm³ (12 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003000
CAS číslo: 603-36-1
EINECS: 210-037-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III