Tisk…
Tris(4-methylphenyl)phosphine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Tri-p-tolylphosphine, Tris(p-tolyl)phosphine
422330050 422330010
ACRO422330050EA 3070 CZK
ACRO422330050 ACRO422330010
Tris(4-methylphenyl)phosphine 98%
Tris(4-methylphenyl)phosphine
Vzorec: C₂₁H₂₁P
MW: 304,37 g/mol
Bod varu: 400 °C (1013 hPa)
Bod tání: 145…150 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008542
CAS číslo: 1038-95-5
EINECS: 213-863-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 148 °C
GC ≥97.5 %